Learn More
O&M Halyard Sequenzielle Sterilisationsverpackung (H300)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274765 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
300 Stück
500 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30274765 121 x 121 cm (48 x 48 in.) 100 Stück
30274726 60 x 60 cm (24 x 24 in.) 500 Stück
30274692 76 x 76 cm (30 x 30 in.) 300 Stück
30274731 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 300 Stück
30274752 101 x 101 cm (40 x 40 in.) 250 Stück
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 100 Stück
30274664 137 x 137 cm (54 x 54 in.) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274765 Lieferant O&M Lieferanten-Nr. 10848
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Halyard Sequenzielle Verpackungen sind der Branchenstandard für Sterilgutaufbereitungsteams.
  • Reiß-, flamm-, fussel- und abriebfest
  • POWERGUARD-Technologie für verbesserten mikrobiellen Barriereschutz
  • Durchdringung des Dampfsterilisationsmittels vor der Vakuumbehandlung
  • Penetration und Rückstände von Ethylenoxid (EO)-Sterilisationsmitteln
  • Aufrechterhaltung der Verpackungsintegrität (MPI) zur Erfüllung der FDA-Anforderungen
  • Gebrauchsanweisungen, die den FDA-Richtlinien entsprechen
  • Entflammbarkeitsklasse 1
  • Fusselarm
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Trifft NFPA Klasse 1
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Waschbeckensets, Instrumentensets, OP-Tabletts und große Wäschepakete (6 bis 9 lb.).
Material SMS Stoff (H300)
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 121 x 121 cm (48 x 48 in.)
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 121 cm
Breite (metrisch) 121 cm