Learn More
O&M Halyard Sequenzielle Sterilisationsverpackung (H300)
Artikelnummer. 30274728 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274728 Lieferant O&M Lieferanten-Nr. 10845
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halyard Sequenzielle Verpackungen sind der Branchenstandard für Sterilgutaufbereitungsteams.
  • Reiß-, flamm-, fussel- und abriebfest
  • POWERGUARD-Technologie für verbesserten mikrobiellen Barriereschutz
  • Durchdringung des Dampfsterilisationsmittels vor der Vakuumbehandlung
  • Penetration und Rückstände von Ethylenoxid (EO)-Sterilisationsmitteln
  • Aufrechterhaltung der Verpackungsintegrität (MPI) zur Erfüllung der FDA-Anforderungen
  • Gebrauchsanweisungen, die den FDA-Richtlinien entsprechen
  • Entflammbarkeitsklasse 1
  • Fusselarm
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Trifft NFPA Klasse 1
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Waschbeckensets, Instrumentensets, OP-Tabletts und große Wäschepakete (6 bis 9 lb.).
Material SMS Stoff (H300)
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 114 x 114 cm (45 x 45 in.)
Länge (angloamerikanisch) 45 in.
Breite (angloamerikanisch) 45 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 114 cm
Breite (metrisch) 114 cm