Beschreibung
- Reiß-, flamm-, fussel- und abriebfest
- POWERGUARD-Technologie für verbesserten mikrobiellen Barriereschutz
- Durchdringung des Dampfsterilisationsmittels vor der Vakuumbehandlung
- Penetration und Rückstände von Ethylenoxid (EO)-Sterilisationsmitteln
- Aufrechterhaltung der Verpackungsintegrität (MPI) zur Erfüllung der FDA-Anforderungen
- Gebrauchsanweisungen, die den FDA-Richtlinien entsprechen
- Entflammbarkeitsklasse 1
- Fusselarm
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Trifft NFPA Klasse 1 |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waschbeckensets, Instrumentensets, OP-Tabletts und große Wäschepakete (6 bis 9 lb.). |
| Material | SMS Stoff (H300) |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Mehr anzeigen |