Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
300 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
| Farbe | Blue |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H300) |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 54 in. |
| Länge (metrisch) | 137 cm |
| Mehr anzeigen |