Learn More
O&M Halyard Schnellprüf-Sterilisationsfolie (H500)
Artikelnummer. 30274782 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
72 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30274782 45 x 45 cm (18 x 18 in.) 288 Stück
30274747 60 x 60 cm (24 x 24 in.) 120 Stück
30274663 76 x 76 cm (30 x 30 in.) 120 Stück
30274732 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 72 Stück
30274759 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 48 Stück
30274685 121 x 121 cm (48 x 48 in.) 48 Stück
30274761 137 x 137 cm (54 x 54 in.) 48 Stück
30274714 137 x 182 cm (54 x 72 in.) 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30274782 Lieferant O&M Lieferanten-Nr. 34180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung Halyard Quick Check-Verpackungen sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Sterilität der Instrumente sicherzustellen.
  • Überprüfen Sie Tabletts einfacher und schneller als je zuvor
  • Überlegener mikrobieller Barriereschutz mit Patent Powerguard Technologie
  • Freigegeben für alle Sterilisationssysteme, die mit denen von Halyard Kimguard Einstufenwickel
  • Aus wiederverwertbarem Polypropylengewebe Nr. 5
  • hergestellt in der USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Erfüllt NFPA Klasse 1
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Schwere Instrumentensets, Retraktoren und Anwendungen, bei denen häufige Handhabung erfolgt (13 bis 17 lbs.)
Material SMS Gewebe (H500)
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 45 x 45 cm (18 x 18 in.)
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (metrisch) 45 cm