Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274761 Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 30274761
Marke: O&M 34143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Specifications
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Meets NFPA Class 1
Farbe Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 137 x 137 cm (54 x 54 in.)
Länge (angloamerikanisch) 54 in.
Länge (metrisch) 137 cm
Breite (angloamerikanisch) 54 in.
Breite (metrisch) 137 cm
Produkttyp Sterilization Wrap