Learn More
O&M Halyard Schnellprüf-Sterilisationsfolie (H400)
Artikelnummer. 30274660 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
72 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 in.) 72 Stück
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 in.) 120 Stück
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 72 Stück
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 in.) 48 Stück
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 in.) 48 Stück
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 in.) 48 Stück
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 in.) 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274660 Lieferant O&M Lieferanten-Nr. 34184
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung Halyard Quick Check-Verpackungen sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Sterilität der Instrumente sicherzustellen.
  • Überprüfen Sie Tabletts einfacher und schneller als je zuvor
  • Überlegener mikrobieller Barriereschutz mit Patent Powerguard Technologie
  • Freigegeben für alle Sterilisationssysteme, die mit denen von Halyard Kimguard Einstufenwickel
  • Aus wiederverwertbarem Polypropylengewebe Nr. 5
  • hergestellt in der USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Erfüllt NFPA Klasse 1
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Die meisten Becken-Sets, Instrumenten-Sets, Behandlungstabletts, große Gewebeeinsätze und Spiralen (9 bis 13 lb.)
Material SMS Stoff (H400)
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 101 x 101 cm (40 x 40 in.)
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Breite (angloamerikanisch) 40 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 101 cm
Breite (metrisch) 101 cm