Beschreibung
- Tabletts einfacher und schneller als je zuvor prüfen
- Überlegener mikrobieller Barriereschutz mit patentierter Powerguard Technologie
- Zugelassen für alle Sterilisationssysteme wie Halyard Kimguard Ein-Schritt-Verpackung
- Hergestellt aus recycelbarem Polypropylengewebe Nr. 5
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Trifft NFPA Klasse 1 |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waschbeckensets, Instrumentensets, OP-Tabletts und große Wäschepakete (6 bis 9 lb.). |
| Material | SMS Stoff (H300) |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Mehr anzeigen |