Learn More
Haloperidol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Haloperidol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| Formelmasse | 375.1401 |
| Reinheit (%) | >95% |