missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Halofuginon-Hydrobromid, TRC

Artikelnummer. 18072020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18072020 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18072020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH1024905MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64924-67-0
Summenformel C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 495.59
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-, monohydrobromide, trans-(±)-, 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, monohydrobromide, rel- (9CI), 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-, monohydrobromide, trans-, Halofuginone hydrobromide, RU 19110, Stenorol
IUPAC-Name 7-Brom-6-Chloro-3-[(2S,3R)-3-Hydroxypiperidin-2-yl]-2-Oxopropyl]Quinazolin-4-One; Hydrobromid
SMILES Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Halofuginone Hydrobromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Formelmasse 492.9403
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.