missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Halofuginone hydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401658
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16401658 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16401658 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1584A5mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Halofuginone (RU-19110) hydrobromid, a Febrifugine derivative, is a competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor with a Ki of 18.3 nM.

Halofuginone hydrobromid is a specific inhibitor of type-I collagen synthesis and attenuates osteoarthritis (OA) by inhibition of TGF-β activity. Halofuginone hydrobromid is also a potent pulmonary vasodilator by activating Kv channels and blocking voltage-gated, receptor-operated and store-operated Ca2+ channels. Halofuginone hydrobromid has anti-malaria, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fibrosis effects.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Halofuginone hydrobromide
Physikalische Form Solid
CAS 64924-67-0
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18Br2ClN3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym RU-19110 hydrobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (100.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.6 mg/mL (5.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC(C[C@@H]2NCCC[C@H]2O)=O)C=NC3=C1C=C(Cl)C(Br)=C3.Br
Molekulargewicht (g/mol) 495.59
Formelmasse 495.59
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.