Learn More
Halofuginonhydrobromid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320704 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320704 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14059280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Halofuginone Hydrobromide
CAS 64924-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Halofuginone Hydrobromide
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
SMILES Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
IUPAC-Name 7-Brom-6-chlor-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]chinazolin-4-on;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 495.59
Menge 10 mg
Formelmasse 492,9403 g/mol