Learn More
Agilent BioTek Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 290 to 350, Em. 380 to 800
For use with Cytation 5, Synergy H1, Synergy LX models
Marke:  Agilent BioTek 7138365
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10105724
  • 820.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Accessory for Agilent BioTek instruments range of microplate washers, readers and cell imagers
Spezifikation
Spezifikation
Cytation 5, Synergy H1, Synergy LX models