Learn More
CleanSpace™ Halbmaske
CleanSpace™ Halbmasken wurden speziell für die Verwendung mit dem CleanSpace™ PAPR entwickelt und sind eine Ergänzung zum CleanSpace™ System.
Marke:  CleanSpace™ PAF-0027
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960052
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompatibel mit ALLEN CleanSpace™PAPR Netzteilen
  • Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
  • Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
  • Einfaches Entfernen zur Reinigung
  • Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
  • Können schnell an die Gebläseeinheiten angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
  • Bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012
EN 12942
Groß
Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke
IP66/67
Bei -10 °C bis 55 °C lagern.
125 g
EN 12942
PAPR-Halbmaske
Nur PAPR-Halbmaske
PAF-1034, PAF-2034
PAF-0027
170 x 130 x 70 mm