Learn More
Thermo Scientific™ Fraser-Halbmedium
Beschreibung
Isolieren Sie Listeria spp. aus Lebensmittel- und Umweltproben mit dem Thermo Scientific™ Fraser-Halb-Medium. Bei der Fraser-Bouillon handelt es sich um eine sekundäre Anreicherungsbouillon, basierend auf der von Fraser und Sperber beschriebenen Rezeptur1. Die Schwarzfärbung des Mediums ist der vorläufige Nachweis für das Vorhandensein von Listerien. Alle Anreicherungskulturen mit Fraser-Halb-Medium sollten auf festen Nährmedien subkultiviert werden.
Das Fraser-Halb-Anreicherungsmedium dient zu Isolierung von Listeria spp. aus Lebensmittel- und Umweltproben, wenn es als sekundäres Anreicherungsmedium gemäß ISO 11290-1 zur Isolierung von Listeria verwendet wird.
Das Medium enthält Ammoniumeisencitrat und Lithiumchlorid. Alle Listeria spp. hydrolysieren Aesculin zu Aesculetin. Aesculetin reagiert mit den Eisenionen, wodurch es zur Schwarzfärbung kommt. Ein weiterer möglicher Vorteil von Eisenammoniumcitrat ist, dass Eisenione nachweislich das Wachstum von Listeria monocytogenes verbessern2. Das Medium enthält Lithiumchlorid, um das Wachstum von Enterokokken zu hemmen, die ebenfalls Aesculin hydrolysieren können. Die Schwarzfärbung des Mediums ist der vorläufige Nachweis für das Vorhandensein von Listerien. Entgegen früheren Hinweisen können Kulturen, bei denen es zu keiner Schwarzfärbung kommt, nicht als frei von Listeria gelten Aus diesem Grund sollten alle Anreicherungskulturen mit Fraser-Halb-Medium auf festen Nährmedien subkultiviert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, blauschillernd |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 12 °C |
| Beschreibung | Fraser-Halbmedium |
| Format | Sirop-Flasche |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Füllvolumen | 225 mL |
| Füllgewicht | 225 ± 4 ml |
| Verpackungsart | 10 Flaschen in einem Karton |
| Menge | 10/Pckg. |
Nur für Laboranwendungen.