missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15515662
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15515662 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15515662 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA542754

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: INKLQELQVN LVRSHSSGVG KPLSPERCRM LLALRINVLA KGYSGISLET Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

HAL is a cytosolic enzyme catalyzing the first reaction in histidine catabolism, the nonoxidative deamination of L-histidine to trans-urocanic acid. HAL defects cause histidinemia which is characterized by increased histidine and histamine and decreased urocanic acid in body fluids Histidine ammonia-lyase is a cytosolic enzyme catalyzing the first reaction in histidine catabolism, the nonoxidative deamination of L-histidine to trans-urocanic acid. Histidine ammonia-lyase defects cause histidinemia which is characterized by increased histidine and histamine and decreased urocanic acid in body fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HAL
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen HAL
Gen-Zugriffsnummer P42357
Gen-Alias hal; HIS; histidase; histidine ammonia lyase; histidine ammonia-lyase; histidinemia; Hsd; HSTD; Huth; zgc:136980
Gensymbole HAL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HAL (aa 180-229).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3034
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.