Learn More
Hafniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
500 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hafnium wire |
| Namenshinweis | 2.0mm (0.08 in.) dia. |
| Menge | 500 cm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈41.1g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 % |
| Reinheit (%) | 99.7% |