Learn More
Hafniumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361258
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 cm
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
50 Zentimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11361258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010200.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Menge 50 cm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.64g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Reinheit (%) 99.97%