missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hafnium-Standard: Hf @ 10000 μg/ml in 4% HNO3, 2% HF, VHG™

Artikelnummer. 18071350
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18071350 250 mL 250 Milliliter
17929759 100 mL 100 Milliliter
17949759 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18071350 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTHFNF250

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Hafnium-Standard: Hf @ 10000 μg/ml in 4% HNO3, 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hafnium
CAS 7440-58-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hafnium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Hf
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hf
InChI-Formel InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
IUPAC-Name Hafnium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
Menge 250 mL
Formelmasse 179.947 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.