Learn More
Hafnium-Standard: Hf @ 1000 μg/ml in 5% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17994336
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17994336 50 mL 50 Milliliter
17919009 100 mL 100 Milliliter
17943556 250 mL 250 Milliliter
17940426 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17994336 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPHFH50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Hafnium-Standard: Hf @ 1000 μg/ml in 5%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium
CAS 7440-58-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hafnium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Hf
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hf
InChI-Formel InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
IUPAC-Name Hafnium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
Menge 50 mL
Formelmasse 179.947 g/mol