Learn More
Hafnium-Standard: Hf @ 1000 μg/ml in 5% HCl, VHG™
Beschreibung
Hafnium-Standard: Hf @ 1000 μg/ml in 5%iger HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hafnium |
| CAS | 7440-58-6 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hafnium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | Hf |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Hf |
| InChI-Formel | InChI=1S/Hf |
| Mehr anzeigen |