Learn More
Hafnium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, Qualität: Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLHF1-2X
Additional Details : Gewicht : 0.59000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Hf | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemische Identifikatoren
7440-58-6 | |
178.49 | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Spezifikation
Hafniumstandard | |
Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein. 2 bis 5 % HCl&tab;1000 μg/ml&tab;PLHF1-2Y, -2X&tab;10, 000&tab;PLHF1-3Y |
|
7440-58-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
97.9 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
Assurance | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
500 ml |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
97.9 | |
Hf | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
2 % HCl |
Produkt nur für den Laborgebrauch