Learn More
Hafniumschwamm, 99.6 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336617
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336617 50 g -
11326617 10 g 10 Gramm
11345719 250 g 250 Gramm
11335719 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11336617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000674.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray sponge
Dichte 13.09g/cm3 at 20°C
Menge 50 g
Geruch Odorless
Prozentgehaltsbereich 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Form Schwamm, 0.8 bis 20 mm (0.03 bis 0.79 Zoll)