Learn More
Hafniumlösung für ICP/MS 10 mg/L HNO₃/ HF -Matrix, Fisher chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hafnium |
| Verpackung | Flasche |
| Konzentration | 10 mg/l |
| Solvent or Matrix | Salpetersäure/Spurenwasserstofffluorid |
| Menge | 100 ml |