Learn More
Hafnium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Hf 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337937
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11337937 50 mL 50 Milliliter
11347937 100 mL 100 Milliliter
11460410 500 mL -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11337937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014374.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011032
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium plasma standard solution
Namenshinweis Hf 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration HfCl2O in 5% HCl
UN-Nummer UN1789
Menge 50 mL
Güte Specpure