Learn More
Hafnium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hafnium (IV) fluoride |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3290 |
| Formelmasse | 254.48 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Empfindlichkeit | Feuchtigkeitsempfindlich |