Learn More
Hafnium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr 2 bis 4 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317858
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11317858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036392.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-52-9
MDL-Nummer MFCD00016127
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) fluoride
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr 2 bis 4 %
UN-Nummer UN3290
Löslichkeitsinformationen React with water.
Formelmasse 254.48
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Moisture sensitive