Learn More
Hafnium-Dichloroxid-Oktahydrat, Puratronic™, 99.998% (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048501
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11390969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010705.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-34-9
Summenformel Cl2H16HfO9
Molekulargewicht (g/mol) 409.51
MDL-Nummer MFCD00150417
InChI-Schlüssel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-Name Hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %
Strukturformel HfCl2O·8H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 409.52 (265.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.2 g/mL