Learn More
Hafniumkarbid, graues Pulver, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397407
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11397407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012567.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-85-1
Summenformel CHf
Molekulargewicht (g/mol) 190.50
MDL-Nummer MFCD00016126
InChI-Schlüssel NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium carbide
Schmelzpunkt 3890°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Löslichkeitsinformationen it is insoluble in water.
Formelmasse 190.54
Geruch Geruchsneutral
Dichte 12.2 g/cm3