Learn More
Hecht Karl™ Hämacytometer Deckgläser
Artikelnummer. 10043601
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
22 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10043601 22 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10043601 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 40416710
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 22 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Abmessungen (L x B) 22 x 22 mm