missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HACL1 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15765191 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15765191 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15765191 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA557295

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: CVEGDSAFGF SGMEVETICR YNLPIILLVV NNNGIYQGFD TDTWKEMLKF QDATAVVPPM CLLPNSHYEQ VMTAFGGKGY FVQTPEELQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 87%.

HACL1 gene ontology annotations related to this gene include lyase activity; magnesium ion binding; thiamine pyrophosphate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HACL1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Hacl1
Gen-Zugriffsnummer Q8CHM7, Q9QXE0, Q9UJ83
Gen-Alias 1600020H07Rik; 2hpcl; 2-HPCL; 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1; 2-hydroxyphytanol-CoA lyase; 2-hydroxyphytanoyl-CoA lyase; 2-hydroxyphytanoyl-Coenzyme A lyase; Hacl1; Hpcl; Hpcl2; HSPC279; PHYH2; Phytanoyl-CoA 2-hydroxylase 2; phytanoyl-CoA hydroxylase 2; phytanoyl-Coenzyme A 2-hydroxylase 2
Gensymbole Hacl1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human HACL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96331).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26061, 56794, 85255
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.