Learn More
Gilac™ HACCP Nesting Stacking Perforated Crate, 600 x 400 x 146 mm
Artikelnummer. p-7250793
Rot, 1 Stück
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
600 x 400 HACCP Nesting Stacking Perforated Crate is ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • 600 x 400 perforated crate
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process
  • Provides ventilation
  • Stacking and nesting when half turned
  • Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean
  • Crates available in 5 HACCP colors
  • Tracking management thanks to a contents identification label (IML): In mould labelling process whereby the label is injection-moulded into the plastic rendering it permanent and rewritable
    • Use with a water erasable marking pen
Spezifikation
Typ Perforierte Kiste
Material HDPE
Farbe Rot
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 7.1 gal.
Kapazität (metrisch) 27 L
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Modell Stackable, Nestable
Länge (angloamerikanisch) 23.6 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.7 in.
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5.7 in.
Höhe (metrisch) 146 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C
Name des Produkts
Gilac™ HACCP Nesting Stacking Perforated Crate, 600 x 400 x 146 mm >