Learn More
Gilac™ HACCP-Tablett
Artikelnummer. p-7084467
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Kapazität (metrisch):
3 L
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15999110
Marke: Gilac™ G190112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank des breiten Trenngitters kann das Gilac™ HACCP-Tablett als Abtautablett verwendet werden.
  • Maße für Kühlschänke geeignet
  • Kann dank des breiten Trenngitters, das das Eiswasser vom abtauenden Produkt trennt, als Abtauschale verwendet werden
  • Vorbereitungsbehälter für Produkte, die auf die Zutatenschale tropfen
  • Behälter zur Konservierung von Vergleichsproben
  • Geeignet für Behälter zum Fermentieren und Dekantieren
  • Verschachteln und Stapeln mit Deckel
Spezifikation
Typ Tablett
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (metrisch) 3 L
Zertifizierung/Konformität Konformität bei Lebensmittelkontakt
Zur Verwendung mit Kühlschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lebensmitteln
Enthält Deckel, Ablage, Tablett
Modell Stackable
Abmessungen (L x B x H) 350 x 340 x 80 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 80 mm
Gewicht (metrisch) 0,48 kg