Learn More
IKA™ HABITAT Cell, einwandiges 1 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein einwandiges 1 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007646
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17715079
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung.
Lieferumfang
  • Ständer 1
  • HA.gv.sw.1 Glasgefäß, einwandig
  • Ha.mt.s.2 Motor, klein
  • HA.hp.s.1 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.ino Öffnung für die Inokulation
  • HA.sp.m.1 Mikroverteiler, 5 µm
  • Ha.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.1 3-Schrägblattrührer
  • HA.s.tm.1 Temperatursensor
  • HA.s.ph.1 pH-Sensor
  • HA.s.do.1 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.1 Füllstandssensor
  • HA.hbl.1 Heizdecke
  • Ha.cab.sw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
210 x 415 x 210 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HABITAT Cell, einwandiges 1 l-Paket > Einwandig, 1 l