Learn More
Thermo Scientific™ Rotationsviskosimeter HAAKE™ Viscotester™ 1 plus und 2plus
Messen Sie die Viskosität schnell und zuverlässig mit den Rotationsviskosimetern Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1plus und 2 plus.
10390.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Rotationsviskosimeter
Viskositätsbereich 1,5 mPa bis 330 mPa
Beschreibung Bereich: 1,5 bis 330
Genauigkeit ±5 % (Standard), ±1 % (optional)
Reproduzierbarkeit ±1 % (FSD)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10048852
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
399-0100
Bereich: 1,5 bis 330 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Das HAAKE Viscotester 1, 2 plus Viskosimeter wurde eingestellt und ersetzt durch das Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
Zur Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit bieten wir auch weiterhin ein umfassendes Portfolio an Zubehör, Ersatzteilen und Dienstleistungen für das HAAKE Viscotester 1, 2 plus.
Spezifikation
Spezifikation
Rotationsviskosimeter
Bereich: 1,5 bis 330
±1 % (FSD)
1,5 mPa bis 330 mPa
±5 % (Standard), ±1 % (optional)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rotationsviskosimeter HAAKE™ Viscotester™ 1 plus und 2plus