Learn More
IKA™ H.SI.6 Mühlenschlauch
Der H.SI.6-Mühlenschlauch besteht aus Silikon und ist chemisch beständig gegen Wasser, Ethylenglycol, Mineralöl und Ethanol.
Marke:  IKA™ 0020102324
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Artikelnummer. 17237539
  • 31.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Material:Silikon
  • Temperaturbereich:-30 bis 180 °C
  • Maximaler BetriebsdruckDruckloser Betrieb
  • Verbindung:Schlaucholive
  • Chemische Beständigkeit:Wasser, Ethylenglycol, Mineralöl, Ethanol
Spezifikation
Spezifikation
-30°bis +180 °C
Silikon
3 m
6 mm ID, 9 mm AD