Learn More
H-Lys(Boc)OMe-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30465274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465274 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL487915250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Summenformel C12 H24 N2 O4 . H Cl
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 296.791
Formelmasse 296.15