Learn More
H-Glu(OBzl)-OH, TRC
Artikelnummer. 30390280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390280 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG598170500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Glu(OBzl)-OH
CAS 1676-73-9
Summenformel C42 H70 O11
Menge 500 mg
Synonym Benzyl glutamate, (2S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, 5-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl glutamate, gamma-Benzylglutamic acid, NSC 9969
InChI-Formel InChI=1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,36-,37-,39+,40?,41+,42?/m1/s1
SMILES CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@H](CC)[C@@H]2O[C@@]3(OC4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CCC(O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@@H](C)C[C@H]2C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4R,6S)-6-[(3S,7R,9R,10R,12S,15R)-3-[(2R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-5-methyloxan-2-yl]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 750.999
Formelmasse 750.492