Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Trockenblock/Inkubator-Thermometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13596980 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Material:
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13596980
Marke: H-B Instrument™ B605100100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
EnviroKleen™-zertifiziertes, umweltfreundliches, zu 100 % ungiftiges, ungefährliches, biologisch abbaubares Füllgut. H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Trockenblock-/Inkubatorthermometer sind eintauchbare Thermometer mit den Maßen 175 mm (6.9 Zoll), 35 mm, mit Flüssigkeit im Glas.
  • Die in den USA hergestellten Thermometer enthalten Enviro-Safe™ grüne Flüssigkeit und ein weißes Rückglas
  • EnviroKleen™-zertifizierte Umweltfreundlichkeit und in recycelbarer Safety-Pak™ Verpackung verpackt
  • Verfügen über die gleiche Genauigkeit wie ähnliche Quecksilberthermometer, mit Pfeilmarkierungen, die auf dem Glas bei 25, 30, 37 und 56 °C aufgedruckt sind
  • Einzeln serialisiert und in einem dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabor getestet
  • International anerkannt und von den Unterzeichnern von LAC/MRA akzeptiert
  • Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
  • Herst.- Nr. B60510-0100 verfügt über eine Sicherheitsbeschichtung aus PFA-Flouropolymer, die Flüssigkeit und Glas bei einem Bruch auffängt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Länge gesamt (angloamerikanisch) 6.9 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 175 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Produkttyp Trockenblock-/Inkubatorthermometer, PFA-beschichtet
Max. Temperatur (metrisch) 57 °C
Min. Temperatur (metrisch) 24 °C
Temperaturbereich (metrisch) 24° bis 57 °C
Genauigkeit 0,5 °C
Unterteilung 0,5 °C
Immersion Length 35 mm