Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für spezifische und relative Dichte (g/cm3) sowie Baume: für schwere und leichte Flüssigkeiten
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,02
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messen Sie die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter oder schwerer als Wasser im Bereich von 0,700 bis 2,00 sind, und Baume in verschiedenen Bereichen
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: von 15 °C (60 °F)
- Andere Modelle sind speziell für Flüssigkeiten erhältlich, die leichter als Wasser oder schwerer als Wasser sind
In der Chemie-, Pharmakologie-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Stärkebranche, um nur einige zu nennen.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA anerkannt und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Recommended Storage
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,02 |
| Schritten | 0,02 |
| Zertifizierung/Konformität | Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist. |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Inhalt und Lagerung | Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Baumé-Genauigkeit | ±1 ° |
| Baumé-Unterteilungen | 1 ° |
| Baumé-Bereich | 70 bis 10 ° und 0 bis 70 ° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schwere und leichte Flüssigkeiten. |
| Bereich der relativen Dichte | 0,700 bis 2,000 |