Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Salzlaugen-Hydrometer in einfacher Form
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Typ:
Hydrometer (% nach Sättigung)
Hydrometer (in % nach Gewicht)
Bereich der relativen Dichte:
0 bis 26,5%
0 bis 100 %
Genauigkeit:
± 0,5%
±1 %
Schritten:
0,5%
1%
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ballast und Glas bleifrei
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer (in % nach Gewicht) |
| Genauigkeit | ± 0,5% |
| Schritten | 0,5% |
| Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Inhalt und Lagerung | Salzlaugen-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung in verschiedenen Branchen, darunter in den Bereichen Lebensmittel, Fischerei und Transport. |
| Bereich der relativen Dichte | 0 bis 26,5% |