Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Kühlschrankthermometer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30°bis +30 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-20 bis +80 °F
Genauigkeit:
1° C, 2° F
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In Edelstahl oder Kunststoff erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Displaymaße | 76 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der Temperatur von Kühl-/Gefriergeräten |
| Material | Edelstahl |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 80 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 30 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -20 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -30 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis +80 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30°bis +30 °C |
| Genauigkeit | 1° C, 2° F |