Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer Artikelnummer.: 17581275
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer
Artikelnummer. 17581275 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
25°bis 45 °C, 60 mL, Inkubator, 190 mm, 1 Stück
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2°bis +10 °C
-25°bis -5 °C
-30°bis +1 °C
-5°bis +15 °C
15°bis 30 °C
15°bis 50 °C
25°bis 45 °C
95°bis 115 °C
Flaschengröße:
30 ml
60 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Inkubator
Kühlschrank
Ofen
Tiefkühlgeräte
Gesamtlänge (metrisch):
125 mm
135 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17581275
Marke: H-B Instrument™ B606000400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Mehrsprachige Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die auf NIST rückführbar ist.
Zur Überprüfung der Probentemperaturen in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.
Die blaue Flüssigkeitsfüllung auf Glas mit weißer Rückseite erleichtert die Temperaturprüfung in Tiefkühlschränken, Kühlschränken und Inkubatoren.
Anwendungen:
Ideal für chemische Industrie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin, Kosmetik, Chemikalienherstellung, Universitäten, Molkereien, Brauereien, Brennereien, Bierkeller, Kühlhäuser, Heisshäuser, wissenschaftliche Institute, Blutbanken, Hersteller von Kühl-/Gefriergeräten/Inkubatoren/Ofengeräten und Hersteller von
Laborgeräten.
Warranty
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Flaschenfüllung Glasperlen
Flaschengröße 60 mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubator
Enthält Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung zur Anzeige der auf NIST rückführbaren Genauigkeit
Länge gesamt (angloamerikanisch) 7,5 in.
Gesamtlänge (metrisch) 190 mm
Thermometerfüllung Blaue organische Flüssigkeit
Produkttyp Präzisionsthermometer zur Verifizierung
Max. Temperatur (metrisch) 45 °C
Min. Temperatur (metrisch) 25 °C
Temperaturbereich (metrisch) 25°bis 45 °C
Genauigkeit 0,4 °C
Unterteilung 0,1 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC PLUS INCUBATOR VERIFICATION THERMOMETER
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer >