Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperaturen in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.
Marke:  H-B Instrument™ B60600-0300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17571275
  • 72.17 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mehrsprachige Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die auf NIST rückführbar ist.
Beschreibung
Beschreibung
Die blaue Flüssigkeitsfüllung auf Glas mit weißer Rückseite erleichtert die Temperaturprüfung in Tiefkühlschränken, Kühlschränken und Inkubatoren.
Anwendungen:
Ideal für chemische Industrie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin, Kosmetik, Chemikalienherstellung, Universitäten, Molkereien, Brauereien, Brennereien, Bierkeller, Kühlhäuser, Heisshäuser, wissenschaftliche Institute, Blutbanken, Hersteller von Kühl-/Gefriergeräten/Inkubatoren/Ofengeräten und Hersteller von
Laborgeräten.
Serviceleistungen
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Spezifikation
Glasperlen
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung zur Anzeige der auf NIST rückführbaren Genauigkeit
200 mm
Präzisionsthermometer zur Verifizierung
95 °C
0,4 °C
60 mL
Ofen
7,9 in.
Blaue organische Flüssigkeit
115 °C
95°bis 115 °C
0,1 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer > Ofen, 95 °C bis 115 °C