Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperaturen in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.
Marke: H-B Instrument™ B60600-0100
Includes: Mehrsprachige Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die auf NIST rückführbar ist.
Beschreibung
Die blaue Flüssigkeitsfüllung auf Glas mit weißer Rückseite erleichtert die Temperaturprüfung in Tiefkühlschränken, Kühlschränken und Inkubatoren.
Anwendungen:
Ideal für chemische Industrie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin, Kosmetik, Chemikalienherstellung, Universitäten, Molkereien, Brauereien, Brennereien, Bierkeller, Kühlhäuser, Heisshäuser, wissenschaftliche Institute, Blutbanken, Hersteller von Kühl-/Gefriergeräten/Inkubatoren/Ofengeräten und Hersteller von
Laborgeräten.
Serviceleistungen
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Glasperlen | |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung zur Anzeige der auf NIST rückführbaren Genauigkeit | |
180 mm | |
Präzisionsthermometer zur Verifizierung | |
-2 °C | |
0,4 °C |
60 mL | |
Kühlschrank | |
7,1 in. | |
Blaue organische Flüssigkeit | |
10 °C | |
-2°bis +10 °C | |
0,1 °C |
Sicherheit und Handhabung
- H-B DURAC PLUS REFRIGERATOR VERIFICATION THERMOMETER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone