Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Bimetallische Thermometer:33mm-Wählrad
Artikelnummer. 17591295
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
0 bis 220 °F
Unterteilung:
1 °C/2 °F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Unterteilung Packungsgröße
17591295 -10 °C bis +110 °C 0 bis 220 °F 1 °C/2 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17591295 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B613103400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70 CHF
    11.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.43 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Edelstahlsonde, mehrsprachige Erklärung zu Test und Kalibrierung, Sondenabdeckung mit Taschenclip
Mit 2,5 % oder 2° —Genauigkeit, ideal für die Temperaturmessung in Rohren, Grillplatten und Heizplatten
Die minimale Eintauchtiefe beträgt 50 mm (2 Zoll) in Flüssigkeiten oder 100 mm (4 Zoll) in Gasen; mit Polycarbonat-Linse und Sondenabdeckung mit Taschenclip™.
  • 125 mm Sonde
  • 1 % Genauigkeit
  • Ausgestattet mit einer externen Einstellmutter für die Nachkalibrierung des Thermometers
  • Erklärung zu Test und Kalibrierung beigelegt
  • Mit Edelstahlgehäuse und -stab
  • Sonde und Abdeckung
Die Modelle bieten eine Vielzahl von Sondenlängen, -bereichen und -divisionen.
Um eine korrekte Temperaturmessung zu gewährleisten, muss der Thermometerstab mindestens 50 mm (2 Zoll) in Flüssigkeiten und 100 mm (4 Zoll) in Gase eingetaucht werden
Warranty
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Skalengröße (angloamerikanisch) 1,3 in.
Skalengröße (metrisch) 33 mm
Displaymaße 1.3 in. (33 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemie, Öl und Gas, Abwasser, Pharmazie, Kompost, Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken, Asphalt, Bergbau, Versorgungsunternehmen, Automobilindustrie, Marine, fotografisch
Enthält Edelstahlsonde, mehrsprachige Erklärung zu Test und Kalibrierung, Sondenabdeckung mit Taschenclip
Länge gesamt (angloamerikanisch) 4,9 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4,9 in.
Länge (metrisch) 125 mm
Gesamtlänge (metrisch) 125 mm
Länge (metrisch) Sonde 125 mm
Linsenmaterial Polycarbonat
Material Metall
Produkttyp Bi-Metall-Zifferblattthermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 220 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 220 °F
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit 0,01
Unterteilung 1 °C/2 °F
Immersion Length 50 mm in Flüssigkeiten oder 100 mm in Gasen