Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Thermoelement-Thermometersonden
Artikelnummer. 17214376
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200°bis +920 °C
-40°bis +750 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
17214376 -40°bis +750 °C 1 Stück
17224376 -200°bis +920 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17214376 Lieferant SP Bel-Art™ Lieferanten-Nr. B609011200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    121.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.93 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
H-B DURAC Thermoelement-Thermometersonde
  • Zur Verwendung mit H-B DURAC Kalibrierte Thermoelement-Thermometer oder andere, die Sonden vom Typ K oder J aufnehmen können.
  • Zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Luft/Gasen
  • Messungen in großen Temperaturbereichen
  • 15,24 cm (6” ) Edelstahlsonde
  • B60901-1300 perfekt für den Einsatz in Dewaren
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Kabel 40 in.
Länge (metrisch) Kabel 101,5 cm
Sondentyp J, Bleidraht, Edelstahlgeflecht
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +750 °C