Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Relative Dichte- und Baumé-Doppelskalenhydrometer für Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind
Die relative Dichte- und Baumé-Doppelskala wird in der Chemie, Pharmakologie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie bei der Stärkeherstellung verwendet.
Marke:  Bel-Art™ B61806-0900
Artikelnummer. 17450264
  • 51.13 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Diese unter anderem in der Chemie, Pharmakologie, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie zur Stärkeherstellung verwendeten dualen, einfachen Hydrometer messen die relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter und schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0,700 bis 2,00, und die Baumé-Zahl in verschiedenen Bereichen von 10 bis 70 °, während das Universalmodell alle Bereiche abdeckt.
    • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
    • Individuell serialisiert
    • Temperaturstandardisierung von 60 F (15 °C)
    • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
    • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
Vorschaltgerät, Glas
10 bis 70 °
0,700 bis 2,00 g/cm3
Genauigkeitserklärung
Bleifrei
Messen Sie die relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter und schwerer sind als Wasser
15 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ H-B Durac Relative Dichte- und Baumé-Doppelskalenhydrometer für Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind > Doppelhydrometer; Baumé-Bereich: 10° bis 70 °; Bereich der relativen Dichte: 0,700 bis 2,00 g/cm3