Learn More
SP Bel-Art™ H-B Durac Plus Inkubator-Prüfthermometer; 10 °C bis 45 °C
Artikelnummer. 17531285 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
10°bis 45 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17531285
Marke: SP Bel-Art™ B606000900
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese H-B Durac Plus Inkubator-Prüfthermometer sind quecksilberfrei, rückführbar auf NIST und decken Bereiche von 10 °C bis 50 °C (60 °F bis 120 °F) ab.
  • Prüfung der Probentemperatur in Inkubatoren
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Setzen Sie das Thermometer in die Flasche ein, und legen Sie es in die Nähe der Proben, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Thermometer enthalten organische Flüssigkeiten oder EnviroKleen™-zertifizierte Enviro-Safe™-Flüssigkeit und verfügen über dauerhaft abgesicherte Markierungen und bleifreies Glas
  • Die PFA-Beschichtung ausgewählter Thermometer hält im Falle eines Bruchs Glas und Flüssigkeit sicher im Inneren
  • Hergestellt und getestet durch unser USA Qualitätsteam; einzeln serialisiert
  • Enthält eine mehrsprachige Genauigkeits- und Rückverfolgbarkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
  • Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Flaschenfüllung Glasperlen
Flaschengröße 30 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,9 in.
Höhe (metrisch) 125 mm
Länge gesamt (angloamerikanisch) 4,9 in.
Länge (metrisch) 125 mm
Thermometerfüllung Organische Flüssigkeit
Produkttyp Thermometer
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 45 °C
Genauigkeit ±0,5 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC PLUS INCUBATOR VERIFICATION THERMOMETER;
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone