Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baumé-Hydrometer
Beschreibung
- Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der Baumé-Zahl von Sirup und anderen Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0 bis 70 °. Diese einfachen Hydrometer werden in der Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei der Stärkeherstellung und in weiteren Bereichen verwendet.
- 300 mm (12 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
- Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
- Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
- Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Enthält | Genauigkeitserklärung |
| Material | Vorschaltgerät, Glas |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Baumé-Bereich | 29 bis 41 ° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Stärkeherstellung und Weitere |
| Temperature of Standardization | 15 °C |